Läs mer
1-[(6-Fluoro-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-2-yl)karbonyl]piperidin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-[(6-Fluoro-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-2-yl)carbonyl]piperidine |
| CAS | 878208-57-2 |
| Molekylformel | C15 H18 F N O2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | (6-Fluoro-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-2-yl)-1-piperidinyl-methanone |
| InChI formel | InChI=1S/C15H18FNO2/c16-12-5-7-13-11(10-12)4-6-14(19-13)15(18)17-8-2-1-3-9-17/h5,7,10,14H,1-4,6,8-9H2 |
| LEDER | Fc1ccc2OC(CCc2c1)C(=O)N3CCCCC3 |
| IUPAC-namn | (6-fluoro-3,4-dihydro-2H-chromen-2-yl)-piperidin-1-ylmetanon |
| Molekylvikt (g/mol) | 263.31 |
| Formel vikt | 263.1322 |