Läs mer
1,6-Heptadien-4-ol, 97%
Produktkod. 10711735 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10711735 25 g Glasflaska 25g
10096043 1 g Glass bottle 1g
10687112 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10711735 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 150090250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2883-45-6 | C7H12O | 112.17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2883-45-6
Molekylformel C7H12O
Molekylvikt (g/mol) 112.17
MDL-nummer MFCD00008663
InChI-nyckel UTGFOWQYZKTZTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,6-heptadien-4-ol, 1,6-heptadiene-4-ol, diallylcarbinol, pubchem13740, 4-hepta-1,6-dienol, acmc-1cei5, intermediates-zcf02285, 4-hydroxy-1,6-heptadiene, 4-01-00-02249 beilstein handbook reference
PubChem CID 17902
IUPAC-namn hepta-1,6-dien-4-ol
LEDER OC(CC=C)CC=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 6-Heptadien-4-ol
Namnnotering 97%
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Färg Färglös till gul
Densitet 0.8600g/mL, 0.86
Kokpunkt 151°C
Flampunkt 40°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel H2C=CHCH2CH(OH)CH2CH=CH2
Brytningsindex 1.4490 to 1.453
Kvantitet 25 g
Beilstein 01, 455
Formel vikt 112.17
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,6-Heptadien-4-ol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.