Läs mer
1,6-Heptadiyn, 97 %
Produktkod. 11423714
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11423714 5 g 5g
11433714 25 g 25g
11443714 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11423714 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11318.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 2396-63-6 | C7H8 | 92,141 g/mol
1,6-heptadiyn kan användas vid framställning av fristående polymerfilmer av poly(1,6-heptadiyn). Polymerisation av 1,6-heptadiyn med användning av en olöslig Zeigler-Natta-katalysator ger löslig polymer med sexledad ring innehållande polyen. Rutenium(II)-katalyserad reaktion av en substituerad 1,6-heptadiyn med norbornen ger en tandem [2+ 2+ 2]/[4+2] cykloadditionsprodukt och en [2+ 2+2] cykloadditionsprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1,6-heptadiyn kan användas vid framställning av fristående polymerfilmer av poly(1,6-heptadiyn). Polymerisation av 1,6-heptadiyn med användning av en olöslig Zeigler-Natta-katalysator ger löslig polymer med sexledad ring innehållande polyen. Rutenium(II)-katalyserad reaktion av en substituerad 1,6-heptadiyn med norbornen ger en tandem [2+ 2+ 2]/[4+2] cykloadditionsprodukt och en [2+ 2+2] cykloadditionsprodukt.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Hevy metallpulver, värme. Kyl vid (+4 °C).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2396-63-6
Molekylformel C7H8
Molekylvikt (g/mol) 92.141
MDL-nummer MFCD00014925
InChI-nyckel RSPZSDWVQWRAEF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,6-heptadiyne, 1,6-heptadiyne 6ci, 8ci, 9ci, heptane-1,6-diyne, acmc-1cin6, 1,6-heptadiyne, 97+%, wln: 1uu5uu1, 4-01-00-01121 beilstein handbook reference
PubChem CID 337121
IUPAC-namn hepta-1,6-diyn
LEDER C#CCCCC#C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,6-Heptadiyne
Densitet 0.81
Kokpunkt 109°C to 111°C
Flampunkt 9°C (48°F)
Odör Recognizable
Brytningsindex 1.442
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3295
Beilstein 1731756
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 92.14
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.