Läs mer
1,6-Heptadiyn, 98 %
Produktkod. 10688211 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10688211 5 g Glasflaska 5g
10383003 1 g Glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10688211 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 309420050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-10-2026
CAS: 2396-63-6 | C7H8 | 92,15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2396-63-6
Molekylformel C7H8
Molekylvikt (g/mol) 92.15
MDL-nummer MFCD00014925
InChI-nyckel RSPZSDWVQWRAEF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,6-heptadiyne, 1,6-heptadiyne 6ci, 8ci, 9ci, heptane-1,6-diyne, acmc-1cin6, 1,6-heptadiyne, 97+%, wln: 1uu5uu1, 4-01-00-01121 beilstein handbook reference
PubChem CID 337121
IUPAC-namn hepta-1,6-diyn
LEDER C#CCCCC#C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 6-Heptadiyne
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -85 °C
Färg Gult
Densitet 0.8050g/mL, 0.805
Kokpunkt 111,5 °C
Flampunkt 9 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH∽C(CH2)3C∽CH
Brytningsindex 1,4400 till 1,444
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig
Formel vikt 92.15
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.