Läs mer
1,6-Hexane-1,1,6,6-d4-diamine, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,6-Hexane-1,1,6,6-d4-diamine |
| CAS | 115797-49-4 |
| Molekylformel | C6 D4 H12 N2 |
| Kvantitet | 0.1 g |
| Synonym | Hexane-1,6-diamine D4 (1,1,6,6-D4), 1,6-Hexane-1,1,6,6-d4-diamine |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H16N2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h1-8H2/i5D2,6D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])(N)CCCCC([2 H])([2 H])N |
| IUPAC-namn | 1,1,6,6-tetradeuteriohexane-1,6-diamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 120.2293 |
| Formel vikt | 120.1565 g/mol |
| Visa mer |