Läs mer
1,6-Hexane-1,1,6,6-d4-diol, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,6-Hexane-1,1,6,6-d4-diol |
| CAS | 6843-76-1 |
| Molekylformel | C6 D4 H10 O2 |
| Kvantitet | 0.05 g |
| Synonym | 1,6-Hexane-1,1,6,6-d4-diol (7 CI, 8 CI, 9 CI, ACI), 1,6-Hexanediol-d4, 1,6-Hexanediol-1,1,6,6-D4 |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H14O2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h7-8 H,1-6H2/i5D2,6D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])(O)CCCCC([2 H])([2 H])O |
| IUPAC-namn | 1,1,6,6-tetradeuteriohexane-1,6-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 122.1988 |
| Formel vikt | 122.1245 g/mol |
| Visa mer |