Läs mer
1,6-Hexane-1,1,6,6-d4-diol, TRC
Produktkod. 30408071
Change view
Kvantitet:
1 mg
2 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30408071 2 mg
30389780 1 mg
30400400 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30408071 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH2900992MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6843-76-1
Molekylformel C6 D4 H10 O2
Molekylvikt (g/mol) 122.1988
Synonym 1,6-Hexane-1,1,6,6-d4-diol (7CI, 8CI, 9CI, ACI), 1,6-Hexanediol-d4, 1,6-Hexanediol-1,1,6,6-D4
IUPAC-namn 1,1,6,6-tetradeuteriohexane-1,6-diol
LEDER [2H]C([2H])(O)CCCCC([2H])([2H])O
Specifications
Kemiskt namn eller material 1,6-Hexane-1,1,6,6-d4-diol
Kvantitet 2 mg
InChI formel InChI=1S/C6H14O2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h7-8H,1-6H2/i5D2,6D2
Formel vikt 122.1245