Läs mer
1,6-Hexane-bis-[3-(2-pyridyldithio)propionamide], TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,6-Hexane-bis-[3-(2-pyridyldithio)propionamide] |
| CAS | 359435-46-4 |
| Molekylformel | C22 H30 N4 O2 S4 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H30N4O2S4/c27-19(11-17-29-31-21-9-3-7-15-25-21)23-13-5-1-2-6-14-24-20(28)12-18-30-32-22-10-4-8-16-26-22/h3-4,7-10,15-16H,1-2,5-6,11-14,17-18H2,(H,23,27)(H,24,28) |
| LEDER | O=C(CCSSc1ccccn1)NCCCCCCNC(=O)CCSSc2ccccn2 |
| IUPAC-namn | 3-(pyridin-2-yldisulfanyl)-N-[6-[3-(pyridin-2-yldisulfanyl)propanoylamino]hexyl]propanamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 510.76 |
| Formel vikt | 510.1252 |