Läs mer
1,6-Hexanediol, 97%
Produktkod. 11499653
Kvantitet:
250 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
2500g
250g
500g
Produktkod. 11499653
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A12439.0E
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 629-11-8 | C6H14O2 | 118.176 g/mol
1,6-hexandiol används i polymersyntes som polyester, polyuretan och nylon. Det används som mellanprodukt till lim, akryl och färgämnen. Vidare används det i bensinraffinering och farmaceutisk produktion.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
1,6-hexandiol används i polymersyntes som polyester, polyuretan och nylon. Det används som mellanprodukt till lim, akryl och färgämnen. Vidare används det i bensinraffinering och farmaceutisk produktion.
Löslighet Lösligt i
vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 629-11-8
Molekylformel C6H14O2
Molekylvikt (g/mol) 118.176
MDL-nummer MFCD00002985
InChI-nyckel XXMIOPMDWAUFGU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,6-hexanediol, hexamethylene glycol, 1,6-dihydroxyhexane, hexamethylenediol, alpha,omega-hexanediol, .alpha.,.omega.-hexanediol, unii-zia319275i, ccris 8982, 6-hydroxy-1-hexanol, 1,6-hexylene glycol
PubChem CID 12374
ChEBI CHEBI:43078
IUPAC-namn hexan-1,6-diol
LEDER C(CCCO)CCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,6-Hexanediol
Smältpunkt 40°C to 43°C
Densitet 1.12
Kokpunkt 248°C to 250°C
Flampunkt 147°C (296°F)
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 2500 g
Beilstein 1633461
Känslighet Hygroscopic
Merck Index 14,4690
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 118.18
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.