Läs mer
1,6-hexanediol, 97 %
Produktkod. 10604972 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plast trumma
Förpackningsstorlek:
10kg
1kg
2.5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10604972 1 kg Glasflaska 1kg
10427310 2.5 kg Glasflaska 2.5kg
11621409 10 kg Plast trumma 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10604972 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 120650010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
CAS: 629-11-8 | C6H14O2 | 118,18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 629-11-8
Molekylformel C6H14O2
Molekylvikt (g/mol) 118.18
InChI-nyckel XXMIOPMDWAUFGU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,6-hexanediol, hexamethylene glycol, 1,6-dihydroxyhexane, hexamethylenediol, alpha,omega-hexanediol, .alpha.,.omega.-hexanediol, unii-zia319275i, ccris 8982, 6-hydroxy-1-hexanol, 1,6-hexylene glycol
PubChem CID 12374
ChEBI CHEBI:43078
IUPAC-namn hexan-1,6-diol
LEDER C(CCCO)CCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 6-Hexanediol
Aciditet 0,1 mg KOH/g max.
Smältpunkt 40,0 °C till 43,0 °C
Färg Vitt
Densitet 0.9600g/mL, 0.96
Kokpunkt 253,0 °C till 260,0 °C
Flampunkt 147 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel HO(CH2)6OH
Brytningsindex 1.457
Kvantitet 1 kg
Beilstein 01,484
Merck Index 15,4728
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 500 g/L i vatten. Andra lösligheter: löslig i alkohol, sparsamt löslig i het eter
Viskositet 30 mPa (60 °C)
Formel vikt 118.18
Procent renhet 97%
Fysisk form Vaxiga flingor
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.