Läs mer
1,6-Hexanediol diakrylat, 99 % (reaktiva ester), stab. med 90 ppm hydrokinon
Beskrivning
1,6-hexandioldiakrylat används som en funktionell monomer för polymerer. Det fungerar som ett tvärbindningsmedel mellan polymerkedjornas molekylkedjor. Vidare används det i lim, tätningsmedel, alkydbeläggningar, elastomerer, fotopolymerer och bläck för förbättrad vidhäftning, hårdhet, nötning och värmebeständighet.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,6-Hexanediol diacrylate |
| Namnnotering | Stabiliserat med 90 ppm hydrokinon |
| Densitet | 1.010 g/mL |
| Flampunkt | >110 °C (>230 °F) |
| Anteckningar om analysprocent | (reaktiva estrar) |
| Kvantitet | 250 g |
| Känslighet | Hygroskopisk |
| Löslighetsinformation | Lätt blandbar med vatten. |
| Formel vikt | 226.28 |
| Procent renhet | 99% |
| Show More |
Safety and Handling
- 1,6-Hexanediol diacrylate
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- H315-Irriterar huden.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: 1,6-Hexanediol diacrylate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.