Läs mer
1,6-Hexanediol diakrylat, 99 % (reaktiva ester), stab. med 90 ppm hydrokinon
Produktkod. 11349268
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11349268 50 g 50g
11339268 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11349268 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 043203.18
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
CAS: 13048-33-4 | C12H18O4 | 226,27 g/mol
1,6-hexandioldiakrylat används som en funktionell monomer för polymerer. Det fungerar som ett tvärbindningsmedel mellan polymerkedjornas molekylkedjor. Vidare används det i lim, tätningsmedel, alkydbeläggningar, elastomerer, fotopolymerer och bläck för förbättrad vidhäftning, hårdhet, nötning och värmebeständighet.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13048-33-4
Molekylformel C12H18O4
Molekylvikt (g/mol) 226.27
MDL-nummer MFCD00008631
InChI-nyckel FIHBHSQYSYVZQE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,6-hexanediol diacrylate, hexamethylene diacrylate, kayarad hdda, hexane-1,6-diyl diacrylate, 1,6-hexamethylene diacrylate, hexamethylene glycol diacrylate, sartomer 238, hdoda, viscoat 230, hexamethylene acrylate
PubChem CID 25644
IUPAC-namn 6-prop-2-enoyloxihexylprop-2-enoat
LEDER C=CC(=O)OCCCCCCOC(=O)C=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,6-Hexanediol diacrylate
Namnnotering Stabiliserat med 90 ppm hydrokinon
Densitet 1.010 g/mL
Flampunkt >110 °C (>230 °F)
Anteckningar om analysprocent (reaktiva estrar)
Kvantitet 50 g
Känslighet Hygroskopisk
Löslighetsinformation Lätt blandbar med vatten.
Formel vikt 226.28
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,6-Hexanediol diacrylate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,6-Hexanediol diacrylate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.