Läs mer
1,6-hexanediol diakrylat (stabiliserat med 100 ppm MEHQ) (>85 %), TRC
Produktkod. 30136372
Change view
Kvantitet:
500 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136372 500 mg
30012613 5 g
17954815 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30136372 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH294253500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13048-33-4
Molekylformel C12H18O4
Molekylvikt (g/mol) 226.27
Synonym 1,2-Bisacryloyloxyhexane, 1,6-HDDA, 1,6-Hexamethylene Diacrylate, 1,6-Hexamethylenediol Diacrylate, 1,6-Hexandiol Diacrylate, 1,6-Hexanediol Diacrylate, 1,6-Hexanediyl Diacrylate, 1,6-Hexenediol Diacrylate, 1,6-Hexyleneglycol Diacrylate, 1,6HX-A, 1.6HX, A-HD-N, AHD, Actilane 425, AgiSyn 2816, C 6DA;C 716, Cognis 4017, Doublemer HDDA, EM 2021, EM 221, EM 221TF, FA 126AS;Fancryl FA 126AS, Genomer 1223, HDDA, HDODA, Hexamethylene Acrylate;Hexamethylene Diacrylate, Hexamethylenediol Diacrylate, Hexamethyleneglycol Diacrylate, Hexaneglycol Diacrylate, Hexylene-1,6-diacrylate, KS-HDDA, Kayarad HDDA, Kayarad KS-HDDA, LM 254, Laromer HDDA, Light Acrylate 1,6HX-A;Light Acrylate SR 238F, Light Ester 1.6HX-A, M 200, M 200 (acrylate), Miramer M 200, NK Ester A-HD, NK Ester A-HD-N, Newfrontier HDDA, Photomer 4017;Photomer 4017F, SM 626, SR 238, SR 2389, SR 238B, SR 238F, SR 238NS;SR 238TFN, Sartomer 238, Sartomer SR 238, Setalux UV 2243, V 230, Viscoat 230;
IUPAC-namn 6-prop-2-enoyloxoxyhexyl prop-2-enoat
LEDER C=CC(=O)OCCCCCCOC(=O)C=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,6-Hexanediol Diacrylate
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C12H18O4/c1-3-11(13)15-9-7-5-6-8-10-16-12(14)4-2/h3-4H,1-2,5-10H2
Formel vikt 226.1205