Läs mer
1,6-Hexanediol, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | 37°C to 42°C |
| Densitet | 1.12 g/cm3 at 20°C |
| Kokpunkt | 253°C to 260°C |
| MDL-nummer | MFCD00002985 |
| Kvantitet | 1 kg |
| Synonym | 1,6-Hexanediol, Hexamethylene glycol, 1,6-Hexanediol |