Läs mer
1,6-hexanediol, TRC
Produktkod. 30403170
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30403170 500 mg
1 options
Produktkod. 30403170 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH290098500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,6-Hexanediol
CAS 629-11-8
Molekylformel C6 H14 O2
Kvantitet 500 mg
Synonym 1,6-Dihydroxyhexane, 1,6-Hexylene glycol, Hexamethylene glycol, Hexamethylenediol, NSC 508, α,ω-Hexanediol, ω-Hexanediol
InChI formel InChI=1S/C6H14O2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h7-8H,1-6H2
LEDER OCCCCCCO
IUPAC-namn hexan-1,6-diol
Molekylvikt (g/mol) 118.17
Formel vikt 118.0994