Läs mer
1,6-hexanditiol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11326956
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11326956 5 g 5g
11336956 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11326956 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L06686.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1191-43-1 | C6H14S2 | 150.30 g/mol
1,6-hexanditiol används i självmonterade monolager (SAM). Det används i syntetiskt gummi och mat med kryddor. Det används också i matsmak, tobakssmak, blandning av ätliga smaker: nötkött, fågelsoppa.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
1,6-hexanditiol används i självmonterade monolager (SAM). Det används i syntetiskt gummi och mat med kryddor. Det används också i matsmak, tobakssmak, blandning av ätliga smaker: nötkött, fågelsoppa.
Löslighet
Ej blandbar i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibla material är baser, oxidationsmedel, reduktionsmedel, alkalimetaller. Undvik värme och direkt solljus.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1191-43-1
Molekylformel C6H14S2
Molekylvikt (g/mol) 150.30
MDL-nummer MFCD00004910
InChI-nyckel SRZXCOWFGPICGA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,6-hexanedithiol, 1,6-dimercaptohexane, 1,6-hexanedimercaptan, usaf uctl-72, hexamethylene dimercaptan, 1,6-hexane dithiol, 1,6-hexamethylenedithiol, unii-rwn7rm884e, fema no. 3495, hexanedithiol-1,6
PubChem CID 14491
IUPAC-namn hexan-1,6-ditiol
LEDER SCCCCCCS
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,6-Hexanedithiol
Smältpunkt -21°C
Densitet 0.99
Kokpunkt 242°C to 243°C
Flampunkt 90°C (194°F)
Brytningsindex 1.513
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2810
Beilstein 1732507
Löslighetsinformation Not miscible in water.
Formel vikt 150.3
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.