Läs mer
1,6-hexanditiol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10295861 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10295861 5 g Glasflaska 5g
10294770 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10295861 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 120670050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1191-43-1 | C6H14S2 | 150.30 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1191-43-1
Molekylformel C6H14S2
Molekylvikt (g/mol) 150.30
MDL-nummer MFCD00004910
InChI-nyckel SRZXCOWFGPICGA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,6-hexanedithiol, 1,6-dimercaptohexane, 1,6-hexanedimercaptan, usaf uctl-72, hexamethylene dimercaptan, 1,6-hexane dithiol, 1,6-hexamethylenedithiol, unii-rwn7rm884e, fema no. 3495, hexanedithiol-1,6
PubChem CID 14491
IUPAC-namn hexan-1,6-ditiol
LEDER SCCCCCCS
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 6-Hexanedithiol
Namnnotering 97%
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -21.0°C
Färg Färglös till gul
Densitet 0.9900g/mL, 0.99
Kokpunkt 237.0°C
Flampunkt 90°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel HS(CH2)6SH
Brytningsindex 1.5110 to 1.5150
Kvantitet 5 g
Beilstein 01, 484
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in fat
Formel vikt 150.3
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.