Läs mer
1,6-Hexanediyl Bismethanethiosulfonate, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 1,6-Hexanediyl Bismethanethiosulfonate |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H18O4S4/c1-15(9,10)13-7-5-3-4-6-8-14-16(2,11)12/h3-8H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 306.0088 |