Läs mer
1-(6-Hydroxynaphthalen-2-yl)etan-1-ett, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(6-Hydroxynaphthalen-2-yl)ethan-1-one |
| CAS | 10441-41-5 |
| Molekylformel | C12H10O2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H10O2/c1-8(13)9-2-3-11-7-12(14)5-4-10(11)6-9/h2-7,14H,1H3 |
| LEDER | CC(=O)c1ccc2cc(O)ccc2c1 |
| IUPAC-namn | 1-(6-hydroxynaftalen-2-yl)etanon |
| Molekylvikt (g/mol) | 186.21 |
| Formel vikt | 186.0681 |