Läs mer
1-(6-Hydroxynaphthalen-2-yl)etan-1-ett, TRC
Produktkod. 30315460
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30315460 50 mg
1 options
Produktkod. 30315460 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA43631550MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(6-Hydroxynaphthalen-2-yl)ethan-1-one
CAS 10441-41-5
Molekylformel C12H10O2
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C12H10O2/c1-8(13)9-2-3-11-7-12(14)5-4-10(11)6-9/h2-7,14H,1H3
LEDER CC(=O)c1ccc2cc(O)ccc2c1
IUPAC-namn 1-(6-hydroxynaftalen-2-yl)etanon
Molekylvikt (g/mol) 186.21
Formel vikt 186.0681