Läs mer
1-(6-Methoxy-2-naphthyl)ethanol, 98%
Produktkod. 11486430
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11486430 25 g 25g
11476430 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11486430 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25628.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 77301-42-9 | C13H14O2 | 202.25 g/mol
Racemisk 1-(6-metoxi-2-naftyl)etanol omvandlas till metylestern av naproxen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden Racemisk 1-(6-metoxi-2-naftyl)etanol
omvandlas till metylestern av naproxen.
Löslighet
Löslig i DMSO, aceton, diklormetan, etylacetat. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i en väl tillsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 77301-42-9
Molekylformel C13H14O2
Molekylvikt (g/mol) 202.25
MDL-nummer MFCD01632581
InChI-nyckel OUVJWFRUESFCCY-SECBINFHSA-N
Synonym 1-6-methoxy-2-naphthyl ethanol, 1-6-methoxynaphthalen-2-yl ethanol, 1-6'-methoxy-2-naphthyl ethanol, +/--1-6-methoxynaphthyl ethanol, 2-1-hydroxyethyl-6-methoxynaphthalene, 1-6-methoxynaphthalen-2-yl ethan-1-ol, 6-methoxy-alpha-methyl-2-naphthalenemethanol, 1rs-1-6-methoxy-2-naphthyl ethanol naproxen impurity k, 1-6-methoxy-2-naphthyl ethan-1-ol, naproxen impurity k
PubChem CID 575523
LEDER COC1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)[C@@H](C)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(6-Methoxy-2-naphthyl)ethanol
Smältpunkt 111°C to 112°C
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Soluble in DMSO,acetone,dichloromethane,ethylacetate. Insoluble in water.
IUPAC-namn 1-(6-metoxinaftalen-2-yl)etanol
Formel vikt 202.25
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.