Läs mer
1-(6-Metoxynaphthalen-2-yl)etanon (Acetylnerolin), Mikromol™
Beskrivning
1-(6-Metoxinafthalen-2-yl)etanon (Acetylnerolin)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acetylnerolin |
| CAS | 3900-45-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | Acetylnerolin |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C13 H12 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Naproxen Imp. L (EP), Naproxen USP Related Compound L, Naproxen USP RC L, 1-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)ethanone, Acetylnerolin, Naproxen Related Compound L, Naproxen Impurity L |
| InChI formel | InChI=1S/C13H12O2/c1-9(14)10-3-4-12-8-13(15-2)6-5-11(12)7-10/h3-8H,1-2H3 |
| LEDER | COc1ccc2cc(ccc2c1)C(=O)C |
| IUPAC-namn | 1-(6-metoxinafhalen-2-yl)etanon |
| Visa mer |