Läs mer
1-(6-Metoxynaphthalen-2-yl)etanon (Acetylnerolin), Mikromol™
Produktkod. 17914466
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17914466 100 mg
17900876 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17914466 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0152.07
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
1-(6-Metoxinafthalen-2-yl)etanon (Acetylnerolin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetylnerolin
CAS 3900-45-6
Analyt- eller komponentnamn Acetylnerolin
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C13 H12 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Naproxen Imp. L (EP), Naproxen USP Related Compound L, Naproxen USP RC L, 1-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)ethanone, Acetylnerolin, Naproxen Related Compound L, Naproxen Impurity L
InChI formel InChI=1S/C13H12O2/c1-9(14)10-3-4-12-8-13(15-2)6-5-11(12)7-10/h3-8H,1-2H3
LEDER COc1ccc2cc(ccc2c1)C(=O)C
IUPAC-namn 1-(6-metoxinafhalen-2-yl)etanon
Molekylvikt (g/mol) 200.233
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 200,084 g/mol