Läs mer
1-(6-Methyl-2-(phenylamino)pyrimidin-4-yl)propan-2-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Mepanipyrim-2-oxopropyl |
| CAS | 127824-82-2 |
| Molekylformel | C14 H15 N3 O |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 1-[6-Methyl-2-(phenylamino)-4-pyrimidinyl]-2-propanone, Mepanipyrim-2-oxopropyl |
| InChI formel | InChI=1S/C14H15N3O/c1-10-8-13(9-11(2)18)17-14(15-10)16-12-6-4-3-5-7-12/h3-8H,9H2,1-2H3,(H,15,16,17) |
| LEDER | CC(=O)Cc1cc(C)nc(Nc2ccccc2)n1 |
| IUPAC-namn | 1-(2-anilino-6-methylpyrimidin-4-yl)propan-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 241.29 |
| Formel vikt | 241.1215 |