Läs mer
1-(6-Methyl-2-pyridinyl)-1H-imidazole-4-carboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(6-Methyl-2-pyridinyl)-1H-imidazole-4-carboxylic Acid |
| CAS | 477847-81-7 |
| Molekylformel | C10H9N3O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H9N3O2/c1-7-3-2-4-9(12-7)13-5-8(10(14)15)11-6-13/h2-6H,1H3,(H,14,15) |
| LEDER | Cc1cccc(n1)n2cnc(c2)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 1-(6-methylpyridin-2-yl)imidazole-4-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 203.19 |
| Formel vikt | 203.0695 |