Läs mer
1-(6-Methyl-3-pyridinyl)-2-[4-(methylsulfonyl)phenyl]ethanone, Mikromol™
Beskrivning
1-(6-Methyl-3-pyridinyl)-2-[4-(methylsulfonyl)phenyl]ethanone
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(6-Methyl-3-pyridinyl)-2-[4-(methylsulfonyl)phenyl]ethanone |
| CAS | 221615-75-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | 1-(6-Methyl-3-pyridinyl)-2-[4-(methylsulfonyl)phenyl]ethanone |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C15 H15 N O3 S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 1-(6-Methyl-3-pyridinyl)-2-[4-(methylsulfonyl)phenyl]-ethanone, 1-(6-Methylpyridin-3-yl)-2-[4-(methylsulfonyl)phenyl]ethanone |
| InChI formel | InChI=1S/C15H15NO3S/c1-11-3-6-13(10-16-11)15(17)9-12-4-7-14(8-5-12)20(2,18)19/h3-8,10H,9H2,1-2H3 |
| LEDER | Cc1ccc(cn1)C(=O)Cc2ccc(cc2)S(=O)(=O)C |
| IUPAC-namn | 1-(6-methylpyridin-3-yl)-2-(4-methylsulfonylphenyl)ethanone |
| Visa mer |