Läs mer
[1-(6-Metylpyrazin-2-yl)piperid-3-yl]metanol, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10163424
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10163424 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10749415 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10163424 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC59009DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 937795-91-0
Molekylformel C11H17N3O
Molekylvikt (g/mol) 207.277
MDL-nummer MFCD09879916
InChI-nyckel OWOMYFSSKZGDBC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-6-methylpyrazin-2-yl piperid-3-yl methanol, 3-hydroxymethyl-1-6-methylpyrazin-2-yl piperidine, 1-6-methylpyrazin-2-yl piperidin-3-yl methanol, 1-6-methylpyrazin-2-yl-3-piperidyl methan-1-ol
PubChem CID 24229598
IUPAC-namn [1-(6-metylpyrazin-2-yl)piperidin-3-yl]metanol
LEDER CC1=CN=CC(=N1)N2CCCC(C2)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material [1-(6-Methylpyrazin-2-yl)piperid-3-yl]methanol
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 207.28
Procent renhet 95%