Läs mer
[1-(6-Metylpyrazin-2-yl)piperid-4-yl]metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10461514
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10461514 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10461514 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC58909DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-10-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material [1-(6-Methylpyrazin-2-yl)piperid-4-yl]methanol
CAS 886851-59-8
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C11H17N3O
MDL-nummer MFCD09025896
Kvantitet 1 g
Synonym 1-6-methylpyrazin-2-yl piperid-4-yl methanol, 1-6-methylpyrazin-2-yl piperidin-4-yl methanol, 1-6-methylpyrazin-2-yl-4-piperidyl methan-1-ol
InChI-nyckel KGGNRLCKRDFLQP-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=CN=CC(=N1)N2CCC(CC2)CO
IUPAC-namn [1-(6-metylpyrazin-2-yl)piperidin-4-yl]metanol
Molekylvikt (g/mol) 207.277
PubChem CID 18525898
Formel vikt 207.28
Procent renhet 97%