Läs mer
1-(6-Metylpyrazin-2-yl)piperidin-3-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10317304
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10317304 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10515374 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10317304 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC59001CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 930111-02-7
Molekylformel C11H15N3O2
Molekylvikt (g/mol) 221.26
MDL-nummer MFCD09879914
InChI-nyckel TTWSTFTZNIMXTA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-6-methylpyrazin-2-yl piperidine-3-carboxylic acid
PubChem CID 24229596
IUPAC-namn 1-(6-metylpyrazin-2-yl)piperidin-3-karboxylsyra
LEDER CC1=CN=CC(=N1)N2CCCC(C2)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(6-Methylpyrazin-2-yl)piperidine-3-carboxylic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 221.26
Procent renhet 97%