Läs mer
1,6-naftyridin, 96 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 15535986 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet unitSize
15535986 1 g 1g
1 options
Produktkod. 15535986 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 457670010
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,6-Naphthyridine
CAS 253-72-5
Smältpunkt 36,0 °C till 38,0 °C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 95% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C8H6N2
MDL-nummer MFCD00059750
Kvantitet 1 g
Synonym 1,6-diazanaphthalene, 1,6 naphthyridine, 1,6-pyridopyridine, unii-s1t14p7ow7, pyridino 4,3-b pyridine, 1,6naphthyridine, 1,6-naphthyridine, pubchem18071, acmc-1chvm, pyrido 4,3-b pyridine
InChI-nyckel VSOSXKMEQPYESP-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CN=C2C=CN=CC2=C1
IUPAC-namn 1,6-naftyridin
Molekylvikt (g/mol) 130.15
PubChem CID 67488
ChEBI CHEBI:36627
Formel vikt 130.15
Procent renhet 96%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.