missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1,6-Pyrenediamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,6-Pyrenediamine |
| CAS | 14923-84-3 |
| Molekylformel | C16H12N2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 1,6-Diaminopyrene |
| InChI formel | InChI=1S/C16H12N2/c17-13-8-4-10-2-6-12-14(18)7-3-9-1-5-11(13)16(10)15(9)12/h1-8H,17-18H2 |
| LEDER | C1=CC2=C(C=CC3=C2C4=C1C=CC(=C4C=C3)N)N |
| Molekylvikt (g/mol) | 232.28 |
| Formel vikt | 232.1 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?