Läs mer
1-[6-(trifluormetyl)pyridin-2-yl]piperazin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10152754
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10152754 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10574984 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10555860 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10152754 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SEW03804CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 127561-18-6
Molekylformel C10H12F3N3
Molekylvikt (g/mol) 231.222
InChI-nyckel IAOMYUZAXMFANI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-6-trifluoromethyl pyridin-2-yl piperazine, 2-piperazino-6-trifluoromethyl pyridine, 1-6-trifluoromethyl-2-pyridinyl piperazine, piperazine, 1-6-trifluoromethyl-2-pyridinyl, 6-trifluoromethyl-2-pyridyl piperazine, acmc-209bcl, 4-6-trifluoromethyl-2-pyridyl piperazine, 1-6-trifluoromethyl-2-pyridyl piperazine
PubChem CID 11424740
IUPAC-namn 1-[6-(trifluormetyl)pyridin-2-yl]piperazin
LEDER C1CN(CCN1)C2=CC=CC(=N2)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-[6-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazine
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 231.22
Procent renhet 97%