Läs mer
1-[6-(trifluormetyl)pyridin-2-yl]piperazin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10574984
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10574984 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10152754 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10555860 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10574984 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SEW03804DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 127561-18-6
Molekylformel C10H12F3N3
Molekylvikt (g/mol) 231.222
InChI-nyckel IAOMYUZAXMFANI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-6-trifluoromethyl pyridin-2-yl piperazine, 2-piperazino-6-trifluoromethyl pyridine, 1-6-trifluoromethyl-2-pyridinyl piperazine, piperazine, 1-6-trifluoromethyl-2-pyridinyl, 6-trifluoromethyl-2-pyridyl piperazine, acmc-209bcl, 4-6-trifluoromethyl-2-pyridyl piperazine, 1-6-trifluoromethyl-2-pyridyl piperazine
PubChem CID 11424740
IUPAC-namn 1-[6-(trifluormetyl)pyridin-2-yl]piperazin
LEDER C1CN(CCN1)C2=CC=CC(=N2)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-[6-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazine
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 231.22
Procent renhet 97%