Läs mer
1-[[(6R,7R)-7-Amino-2-carboxy-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-3-yl]methyl]-1-methylpyrrolidinium Chloride, TRC
Produktkod. 30311820
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30311820 250 mg
1 options
Produktkod. 30311820 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA603160250MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-{[(6R,7R)-7-Amino-2-carboxy-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-3-yl]methyl}-1-methylpyrrolidin-1-ium chloride
CAS 103121-85-3
Molekylformel C13 H20 N3 O3 S . Cl
Kvantitet 250 mg
Synonym Pyrrolidinium, 1-[[(6R,7R)-7-amino-2-carboxy-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-3-yl]methyl]-1-methyl-, chloride, Pyrrolidinium, 1-[(7-amino-2-carboxy-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-3-yl)methyl]-1-methyl-, hydroxide, inner salt, monohydrochloride, (6R-trans)-, 1-[[(6R,7R)-7-Amino-2-carboxy-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-3-yl]methyl]-1-methylpyrrolidinium chloride
InChI formel InChI=1S/C13H19N3O3S.ClH/c1-16(4-2-3-5-16)6-8-7-20-12-9(14)11(17)15(12)10(8)13(18)19;/h9,12H,2-7,14H2,1H3;1H/t9-,12-;/m1./s1
LEDER [Cl-].C[N+]1(CC2=C(N3[C@H](SC2)[C@H](N)C3=O)C(=O)O)CCCC1
IUPAC-namn (6R,7R)-7-amino-3-[(1-methylpyrrolidin-1-ium-1-yl)methyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid;chloride
Molekylvikt (g/mol) 333.83
Formel vikt 333.0914