Läs mer
1,7,7-trimetylbicyklo[2.2.1]heptan-2-aminhydroklorid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10217762
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10217762 1 g 1g
10066764 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10217762 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer RDP00128DA
Kemiska identifierare
CAS 32768-19-7
Molekylformel C10H20ClN
Molekylvikt (g/mol) 189.727
MDL-nummer MFCD00180693
InChI-nyckel XVVITZVHMWAHIG-VMKQZJJLSA-N
Synonym 1,7,7-trimethylbicyclo 2.2.1 heptan-2-amine hydrochloride, bornylamine, hydrochloride, bornylamine hydrochloride, 1,7,7-trimethylnorbornan-2-amine, 1,7,7-trimethylbicyclo 2.2.1 hept-2-ylamine, chloride, 4,7,7-trimethylbicyclo 2.2.1 heptan-3-amine hydrochloride
PubChem CID 55283045
IUPAC-namn (lR,4R)-4,7,7-trimetylbicyklo[2.2.1]heptan-3-amin;hydroklorid
LEDER CC1(C2CCC1(C(C2)N)C)C.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 7, 7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-amine hydrochloride
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 189.73
Procent renhet 97%