Läs mer
1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptane-2,3-dione, 98%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptane-2,3-dione |
| CAS | 10373-78-1 |
| Molekylformel | C10H14O2 |
| MDL-nummer | MFCD00064160 |
| Kvantitet | 500 g |
| LEDER | O=C1C(C2(C)C)(C)CCC2C1=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 166.22 |
| Procent renhet | 98% |