missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

1,7-Bis-(5-oxohexyl)-3-methylxanthine, Mikromol™

Produktkod. 30051069
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30051069 100 mg
30052124 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30051069 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0875.03

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

1,7-Bis-(5-oxohexyl)-3-methylxanthine
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 1,7-Bis-(5-oxohexyl)-3-methylxanthine
CAS 200556-62-3
Analyt- eller komponentnamn 1,7-Bis-(5-oxohexyl)-3-methylxanthine
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C18 H26 N4 O4
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 1,7-Bis-(5-oxohexyl)-3-methylxanthine, Pentoxifylline Impurity H
InChI formel InChI=1S/C18H26N4O4/c1-13(23)8-4-6-10-21-12-19-16-15(21)17(25)22(18(26)20(16)3)11-7-5-9-14(2)24/h12H,4-11H2,1-3H3
LEDER CN1C(=O)N(CCCCC(=O)C)C(=O)c2c1ncn2CCCCC(=O)C
IUPAC-namn 3-methyl-1,7-bis(5-oxohexyl)purine-2,6-dione
Molekylvikt (g/mol) 362.42
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 362.1954 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.