Läs mer
1,7-bis(tert-butoxikarbonylmetyl)-1,4,7,10-tetraazacyklododekan, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15497565
Change view
Kvantitet:
250 mg
Förpackningsstorlek:
250mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15497565 250 mg 250mg
1 options
Produktkod. 15497565 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26293.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
CAS: 162148-48-3 | C20H40N4O4 | 400,56 g/mol
Mellanprodukt vid framställning av kelatbildare.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Intermediär vid framställning av kelatbildare.
Löslighet
Löslig i aceton, acetonitril, etylacetat, kloroform, cyklohexan. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvara på sval plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,7-Bis(tert-butoxycarbonylmethyl)-1,4,7,10-tetraazacyclododecane
CAS 162148-48-3
Molekylformel C20H40N4O4
MDL-nummer MFCD09263303
Kvantitet 250 mg
Känslighet Hygroskopisk
Synonym di-tert-butyl 2,2'-1,4,7,10-tetraazacyclododecane-1,7-diyl diacetate, 1,7-bis tert-butoxycarbonylmethyl-1,4,7,10-tetraazacyclododecane, 1,4,7,10-tetraazacyclododecane-1,7-diacetic acid 1,7-bis 1,1-dimethylethyl ester, tert-butyl 2-7-2-tert-butoxy-2-oxoethyl-1,4,7,10-tetraazacyclododecan-1-yl acetate, 1,4,7,10-tetraazacyclododecane-1,7-bis t-butyl acetate, 1,7-bis carbo-tert-butoxymethyl-1,4,7,10-tetraazacyclododecane, 1,4,7,10-tetraazacyclododecane-1,7-bis acetic acid tert-butyl ester, 1,4,7,10-tetraazacyclododecane-1,7-diacetic acid, bis 1,1-dimethylethyl ester, tert-butyl 2-7-2-tert-butoxy-2-oxo-ethyl-1,4,7,10-tetrazacyclododec-1-yl acetate, tert-butyl 2-7-2-2-methylpropan-2-yl oxy-2-oxoethyl-1,4,7,10-tetrazacyclododec-1-yl acetate
Löslighetsinformation Löslig i aceton, acetonitril, etylacetat, kloroform, cyklohexan. Olöslig i vatten.
InChI-nyckel OERWIIJOLSXGAQ-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(C)(C)OC(=O)CN1CCNCCN(CC(=O)OC(C)(C)C)CCNCC1
IUPAC-namn tert-butyl-2-{7-[2-(tert-butoxi)-2-oxoetyl]-1,4,7,10-tetraazacyklododekan-1-yl}acetat
Molekylvikt (g/mol) 400.56
PubChem CID 393881
Formel vikt 400.56
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.