Läs mer
1,7-Diaminoheptane, 98%
Produktkod. 11307875
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11307875 5 g 5g
11317875 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11307875 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L02853.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 646-19-5 | C7H18N2 | 130.24 g/mol
1,7-Diaminoheptan används vid framställning av 7-amino-1-guanidinoktan och 1,7-diamino-trans-hept-3-en, som används som en deoxihypusinsyntasinhibitor.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1,7-diaminoheptan används vid framställning av 7-amino-1-guanidinoktan och 1,7-diamino-trans-hept-3-en, som används som en deoxihypusinsyntasinhibitor.
Löslighet
Löslig i vatten, etanol, aceton, eter och bensen.
Anmärkningar
Inkompatibel med syror, syraklorider, syraanhydrider och starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 646-19-5
Molekylformel C7H18N2
Molekylvikt (g/mol) 130.24
MDL-nummer MFCD00008246
InChI-nyckel PWSKHLMYTZNYKO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,7-diaminoheptane, 1,7-heptanediamine, heptamethylenediamine, chembl28242, h2n ch2 7nh2, heptan-1,7-diamin, 1,9-diazanonane, acmc-1atsg, 1,7-heptamethylenediamine
PubChem CID 69533
IUPAC-namn heptan-1,7-diamin
LEDER NCCCCCCCN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,7-Diaminoheptane
Smältpunkt 26°C to 30°C
Densitet 0.86
Kokpunkt 223°C to 225°C
Flampunkt 87°C (188°F)
Odör Amine-like
Linjär formel H2N(CH2)7NH2
Brytningsindex 1.459
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3259
Beilstein 1734159
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation Soluble in water,ethanol,acetone,ether and benzene.
Formel vikt 130.24
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.