Läs mer
1,7-Dibromoheptane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,7-Dibromoheptane |
| CAS | 4549-31-9 |
| Molekylformel | C7 H14 Br2 |
| Kvantitet | 50 g |
| Synonym | Heptane, 1,7-dibromo-, 1,7-Dibromoheptane, Heptamethylene dibromide, NSC 56149 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H14Br2/c8-6-4-2-1-3-5-7-9/h1-7H2 |
| LEDER | BrCCCCCCCBr |
| IUPAC-namn | 1,7-dibromoheptane |
| Molekylvikt (g/mol) | 257.9941 |
| Formel vikt | 255.9462 |