missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

1,7-Dibromoheptane, TRC

Produktkod. 30379053
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30379053 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30379053 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD42558010G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 1,7-Dibromoheptane
CAS 4549-31-9
Molekylformel C7 H14 Br2
Kvantitet 10 g
Synonym Heptane, 1,7-dibromo-, 1,7-Dibromoheptane, Heptamethylene dibromide, NSC 56149
InChI formel InChI=1S/C7H14Br2/c8-6-4-2-1-3-5-7-9/h1-7H2
LEDER BrCCCCCCCBr
IUPAC-namn 1,7-dibromoheptane
Molekylvikt (g/mol) 257.9941
Formel vikt 255.9462
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.