Läs mer
1,7-Dichloro-octamethyltetrasiloxane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,7-Dichloro-octamethyltetrasiloxane |
| CAS | 2474-02-4 |
| Molekylformel | C8H24Cl2O3Si4 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H24Cl2O3Si4/c1-14(2,9)11-16(5,6)13-17(7,8)12-15(3,4)10/h1-8H3 |
| LEDER | C[Si](C)(Cl)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)Cl |
| IUPAC-namn | chloro-[[[chloro(dimethyl)silyl]oxy-dimethylsilyl]oxy-dimethylsilyl]oxy-dimethylsilane |
| Molekylvikt (g/mol) | 351.52 |
| Formel vikt | 350.018 |