Läs mer
1,7-Dichloroheptan-4-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,7-Dichloroheptan-4-one |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H12Cl2O/c8-5-1-3-7(10)4-2-6-9/h1-6H2 |
| Formel vikt | 182.0265 |