Läs mer
1,7-Dideazaadenine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,7-Dideazaadenine |
| CAS | 74420-00-1 |
| Molekylformel | C7H7N3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 4-Amino-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine, 1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridin-4-amine |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7N3/c8-6-2-4-10-7-5(6)1-3-9-7/h1-4H,(H3,8,9,10) |
| LEDER | Nc1ccnc2[nH]ccc12 |
| IUPAC-namn | 1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-4-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 133.15 |
| Formel vikt | 133.064 |