Läs mer
1,7-Dihydroxynaphthalene, 97%
Produktkod. 11307649
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11307649 5 g 5g
11317649 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11307649 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H28261.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 575-38-2 | C10H8O2 | 160.172 g/mol
Det är en viktig råvara och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde Det är en viktig råvara och intermediär som
används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet Något löslig i
vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 575-38-2
Molekylformel C10H8O2
Molekylvikt (g/mol) 160.172
MDL-nummer MFCD00035720
InChI-nyckel ZUVBIBLYOCVYJU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,7-dihydroxynaphthalene, 1,7-naphthalenediol, napthalene-1,7-diol, unii-7d42f605cs, ccris 7895, 1,7 dihydroxynaphthalene, 2,8-dihydroxynaphthalene, acmc-1aqz2, unii-m7uz7bfo3a component
PubChem CID 68462
IUPAC-namn naftalen-1,7-diol
LEDER C1=CC2=C(C=C(C=C2)O)C(=C1)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,7-Dihydroxynaphthalene
Smältpunkt 180°C to 184°C
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 160.17
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.