Läs mer
1,7-Dihydroxynaftalen, TRC
Produktkod. 30388565
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30388565 5 g
1 options
Produktkod. 30388565 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4541155G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,7-Dihydroxynaphthalene
CAS 575-38-2
Molekylformel C10H8O2
Kvantitet 5 g
Synonym NC 002, NSC 62686, 1,7-Naphthalenediol
InChI formel InChI=1S/C10H8O2/c11-8-5-4-7-2-1-3-10(12)9(7)6-8/h1-6,11-12H
LEDER Oc1ccc2cccc(O)c2c1
Molekylvikt (g/mol) 160.17
Formel vikt 160.0524