Läs mer
1,7-Dimethyl-3,7-dihydro-1H-purine-2,6-dione (Paraxanthine; 1,7-Dimethylxanthine), Mikromol™
Beskrivning
1,7-Dimethyl-3,7-dihydro-1H-purine-2,6-dione (Paraxanthine; 1,7-Dimethylxanthine)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Paraxanthine |
| CAS | 611-59-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | Paraxanthine |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C7 H8 N4 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 1H-Purine-2,6-dione, 3,7-dihydro-1,7-dimethyl-, Paraxanthine (6CI,7CI,8CI), 1,7-Dimethylxanthine, 3,7-Dihydro-1,7-dimethyl-1H-purine-2,6-dione, NSC 400018, 1,7-Dimethyl-3,7-dihydro-1H-purine-2,6-dione, Caffeine Imp. F (EP), Paraxanthine, Caffeine Impurity F |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8N4O2/c1-10-3-8-5-4(10)6(12)11(2)7(13)9-5/h3H,1-2H3,(H,9,13) |
| LEDER | CN1C(=O)Nc2ncn(C)c2C1=O |
| IUPAC-namn | 1,7-dimethyl-3H-purine-2,6-dione |
| Visa mer |