Läs mer
1,7-Dimethyl-phenanthrene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,7-Dimethylphenanthrene |
| CAS | 483-87-4 |
| Molekylformel | C16H14 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Pimanthrene, Phenanthrene, 1,7-dimethyl-; |
| InChI formel | InChI=1S/C16H14/c1-11-6-8-15-13(10-11)7-9-14-12(2)4-3-5-16(14)15/h3-10H,1-2H3 |
| LEDER | Cc1ccc2c(ccc3c(C)cccc23)c1 |
| IUPAC-namn | 1,7-dimethylphenanthrene |
| Molekylvikt (g/mol) | 206.28 |
| Formel vikt | 206.1096 |