Läs mer
1,7-Dimethylfluorene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,7-Dimethylfluorene |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H14/c1-10-6-7-13-12(8-10)9-15-11(2)4-3-5-14(13)15/h3-8H,9H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 194.1096 |