missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1,7-Dimethylnaphthalene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,7-Dimethylnaphthalene |
| CAS | 575-37-1 |
| Molekylformel | C12 H12 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | Naphthalene, 1,7-dimethyl-, 1,7-Dimethylnaphthalene, NSC 60773 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H12/c1-9-6-7-11-5-3-4-10(2)12(11)8-9/h3-8H,1-2H3 |
| LEDER | Cc1ccc2cccc(C)c2c1 |
| IUPAC-namn | 1,7-dimethylnaphthalene |
| Molekylvikt (g/mol) | 156.22 |
| Formel vikt | 156.0939 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?